Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke: Thermo Scientific™ 25302-052130
768.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
Alternative Selektivität bei stationärer C18-Phase mit polaren Endkappen- Polare funktionelle Gruppen in der Endkappe bieten einen zusätzlichen Wirkmechanismus für die Trennung polarer Verbindungen
- Erstklassige Retention polarer Verbindungen
- Verwendbar in 100 % wässrigen mobilen Phasen
- Kein Verlust von Leistung oder Stabilität
- Kontrollierte sekundäre Wechselwirkungen ermöglichen eine optimale Peakform bei allen Arten von Analyten
- Ideal für die quantitative Spurenanalyse polarer Analyten
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
18130 psi (1250 bar) | |
2 bis 9 | |
Each | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
50 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
12 % | |
Polar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.