Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssensoren
Sensoren mit Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssensoren mit integriertem NTC 30 kOhm Temperaturfühler ermöglichen eine automatische Temperaturkompensation.
764.00 CHF - 1055.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Anschlusstypen LTW
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.47 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Länge (metrisch) 120 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10778975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344110
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 mS/cm InLab™ 738-ISM
840.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10248114
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344116
0,105 cm-1 zertifizierte Zellkonstante 0,001 bis 500 μS/cm InLab™ 742-ISM
1055.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10504935
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344114
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 μS/cm InLab™ 738-10 m-ISM
959.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10258114
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344120
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 mS/cm InLab™ 738
764.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10617635
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344126
0,105 cm-1 zertifizierte Zellkonstante 0,001 bis 500 μS/cm InLab™ 742
984.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarke Leitfähigkeitszellen mit festem Kabel (LTW)
  • Wasserfest gemäß IP67, ideal für Messungen vor Ort
  • Einfache Wartung
Spezifikation
Spezifikation
0 °C bis 100 °C
0.47 Zoll
120 mm
NTC 30 Kiloohm
LTW
12 mm
Leitfähigkeit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssensoren