Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssensoren
Sensoren mit Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssensoren mit integriertem NTC 30 kOhm Temperaturfühler ermöglichen eine automatische Temperaturkompensation.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344114
629.08 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erforderliche Kabel sind für die tragbaren Messgeräte METTLER TOLEDO Seven2Go und SevenGo enthalten
- Mini-DIN wird an Tischmessgeräte angeschlossen; LTW wird an tragbare Messgeräte angeschlossen
- Integrierte Temperatursonden
- Sonden mit nominalen Zellkonstanten müssen vor der Verwendung kalibriert werden
- Sonden mit zertifizierten Zellkonstanten sind nach dem Verifizierungsschritt einsatzbereit - nicht kalibrieren
Zubehör und Pflege
- Trocken lagern
- Gehen Sie vorsichtig vor, um eine Veränderung der Zellkonstante zu vermeiden (Zellkonstante ist ein physischer Wert).
- Nominale Zellkonstanten erfordern eine Kalibrierung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
- Zertifizierte Zellkonstanten erfordern eine Verifikationsprüfung mit einem Standard (siehe Liste der Standards unten)
Standards
- 10 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111141)
- 84 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (30111140)
- 1413 µS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302049)
- 12,88 mS/cm, Beutel für einmalige Verwendung (51302050)
Spezifikation
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante | |
SevenGo Duo™ SG23 und SevenGo Duo pro™ SG78 Tragbare Messgeräte mit Dualkanal | |
0.47 Zoll | |
4,72 in. | |
120 mm | |
Schaft aus Epoxid/4 Pfosten aus Graphit | |
Trocken | |
NTC 30 Kiloohm |
LTW | |
0 °C bis 100 °C | |
12 mm | |
393.7 in. | |
10 m | |
0,01 bis 1000 μS/cm | |
Leitfähigkeit | |
InLab™ 738-10 m-ISM |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.