Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Validierungswagen
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRS43CM3
Artikelnummer. 15977251
  • 4445.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Nicht verschließbares mobiles Regal, vier 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 6-Zoll-Polymer-Schubladen, eine 9-Zoll-Polymer-Schublade, taupefarbene Schubladenauszüge
Beschreibung
Beschreibung
  • Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
  • Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 x 18.38 in (1.3 x 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Vorkonfigurierter Wagen
24.9 Zoll
24.9 x 57.7 x 44.7 in.
44.7 Zoll
Nicht verschließbares mobiles Regal, vier 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 6-Zoll-Polymer-Schubladen, eine 9-Zoll-Polymer-Schublade, taupefarbene Schubladenauszüge
None
57,7 cm
White, Gray
63,3 cm
Epoxidbeschichtet
113,6 cm
Aluminium, Epoxid, Polymer
22.7 Zoll
Name des Produkts
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Validierungswagen > Validierungswagen