Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ ADORA1-bla U2OS Cells
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells contain the human Adenosine A1 receptor (ADORA1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1445
Artikelnummer. 10467118
  • 18540.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells contain the human Adenosine A1 receptor (ADORA1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of NECA. In addition, Tango™ ADORA1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberK1445
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tango™ ADORA1-bla U2OS Cells > 2 x 106 Cells