Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Zwischeneinheiten-Kits
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke:  Metro™ BTAS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15926871
  • 877.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • 1880 mm (74 in.) hohe Pfosten
  • Befestigungsteile zum Anschluss einer feststehenden Zwischeneinheit an Schienen
  • Befestigungsteile für die Befestigung von Schienen am Boden
Beschreibung
Beschreibung
QwikTRAK Aufbewahrungssysteme sind mit einer am Boden verankerten Schiene ausgestattet, die einen einfachen Zugang zu allen Regalen und eine effiziente Nutzung des Stauraums ermöglicht.
  • Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Aufbewahrungssystemen
  • 1880 mm (74 in.) hohe Pfosten
Für die Lagerung mit Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™ oder Metromax i™ Regal-Aufbewahrungssystemen
Bestellinformation
Einlegeböden nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
Kit für stationäre Zwischeneinheit
74 Zoll
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
10,3 kg
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem
1880 mm
22.6 lb.
Edelstahl
Name des Produkts
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Zwischeneinheiten-Kits > Edelstahl; für Super Erecta