Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Zwischeneinheiten-Kits
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
523.00 CHF - 877.00 CHF
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 74 Zoll
Höhe (metrisch) 1880 mm
Enthält 74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
Produkttyp Kit für stationäre Zwischeneinheit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Material Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15906871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTAC
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem Stahl 22.6 lb.
523.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15916871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTAK3
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem Stahl 22.6 lb.
636.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15936871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTAX3
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem Polymer 15.7 lb.
785.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15926871
Unterlagen ansehen
Metro™
BTAS
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem Edelstahl 22.6 lb.
877.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
QwikTRAK Aufbewahrungssysteme sind mit einer am Boden verankerten Schiene ausgestattet, die einen einfachen Zugang zu allen Regalen und eine effiziente Nutzung des Stauraums ermöglicht.
  • Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Aufbewahrungssystemen
  • 1880 mm (74 in.) hohe Pfosten
Für die Lagerung mit Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™ oder Metromax i™ Regal-Aufbewahrungssystemen
Bestellinformation
Einlegeböden nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
74 Zoll
1880 mm
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
Kit für stationäre Zwischeneinheit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Zwischeneinheiten-Kits