Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch mit Aufbau
Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich. Der Metro™ HD Super-Edelstahl-Labortisch mit Aufbau verfügt über verlängerte hintere Pfosten, die die Befestigung der Aufbauablage ermöglichen.
1745.00 CHF - 3185.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) | 30 in. |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 76,2 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
Höhe (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
Höhe (metrisch) | 86,4 cm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht (metrisch) | Einschubmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht (metrisch) | Einschubmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15997331
|
Metro™
WTC306FS |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | 71 kg | Edelstahl | N/A | ||||
15987331
|
Metro™
WTC306FC |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | 97 kg | Verzinkter Stahl |
1745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917341
|
Metro™
WTC307FC |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | 114 kg | Verzinkter Stahl |
1970.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907341
|
Metro™
WTC306US |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | 89 kg | Offene Basis (kein Unterboden) | N/A | ||||
15927341
|
Metro™
WTC307FS |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | 114 kg | Edelstahl | N/A | ||||
15937341
|
Metro™
WTC307US |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | 105 kg | Offene Basis (kein Unterboden) | N/A | ||||
15947341
|
Metro™
WTC309FC |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | 131 kg | Verzinkter Stahl |
2315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957341
|
Metro™
WTC309FS |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | 131 kg | Edelstahl | N/A | ||||
15967341
|
Metro™
WTC309US |
243,9 x 76,2 x 86,4 cm (96 x 30 x 34 in.) | 121 kg | Offene Basis (kein Unterboden) | N/A | ||||
Beschreibung
- 30 in. (76 cm) breit
- Ausgestattet mit 88 in. (223.5 cm) großen feststehenden Hinterpfosten und verstellbaren Füßen an der Vorderseite
Bestellinformation
Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
30 in. | |
Ideal für das Labor | |
86,4 cm | |
Räder nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. | |
76,2 cm |
76,2 cm | |
34 Zoll | |
Aufbau | |
30 in. | |
Arbeitstisch |