Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch mit Aufbau
Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich. Der Metro™ HD Super-Edelstahl-Labortisch mit Aufbau verfügt über verlängerte hintere Pfosten, die die Befestigung der Aufbauablage ermöglichen.
Marke: Metro™ WTC306US
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 30 in. (76 cm) breit
- Ausgestattet mit 88 in. (223.5 cm) großen feststehenden Hinterpfosten und verstellbaren Füßen an der Vorderseite
Bestellinformation
Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Arbeitstisch | |
76,2 cm | |
Ideal für das Labor | |
86,4 cm | |
60 Zoll | |
Offene Basis (kein Unterboden) | |
89 kg | |
30 in. | |
Edelstahl |
30 in. | |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | |
34 Zoll | |
Aufbau | |
152,4 cm | |
196 lbs. | |
Räder nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. | |
76,2 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch mit Aufbau > Edelstahlpfosten; untere Ablage aus Edelstahl; Länge 96 Zoll (243.9 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur