Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch mit Aufbau
Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich. Der Metro™ HD Super-Edelstahl-Labortisch mit Aufbau verfügt über verlängerte hintere Pfosten, die die Befestigung der Aufbauablage ermöglichen.
Marke:  Metro™ WTC309US
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15967341
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 30 in. (76 cm) breit
  • Ausgestattet mit 88 in. (223.5 cm) großen feststehenden Hinterpfosten und verstellbaren Füßen an der Vorderseite
Bestellinformation
Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitstisch
76,2 cm
Ideal für das Labor
86,4 cm
96 Zoll
Offene Basis (kein Unterboden)
121 kg
30 in.
Edelstahl
30 in.
243,9 x 76,2 x 86,4 cm (96 x 30 x 34 in.)
34 Zoll
Aufbau
243,9 cm
267 lbs.
Räder nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
76,2 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch mit Aufbau > Edelstahlpfosten; Edelstahlrahmen unten (3-seitig); 96 Zoll (243.9 cm) L