Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch mit Aufbau
Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich. Der Metro™ HD Super-Edelstahl-Labortisch mit Aufbau verfügt über verlängerte hintere Pfosten, die die Befestigung der Aufbauablage ermöglichen.
Marke:  Metro™ WTC306FC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15987331
  • 1745.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 30 in. (76 cm) breit
  • Ausgestattet mit 88 in. (223.5 cm) großen feststehenden Hinterpfosten und verstellbaren Füßen an der Vorderseite
Bestellinformation
Einlegeböden separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitstisch
76,2 cm
Ideal für das Labor
86,4 cm
60 Zoll
Verzinkter Stahl
97 kg
30 in.
Edelstahl
30 in.
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.)
34 Zoll
Aufbau
152,4 cm
214 lbs.
Räder nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
76,2 cm