Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, rein, zertifiziert
Methylenblau, C16H24CLN3O3S, CAS-Nummer 7220-79-3, Grundblau 9, 25 g, 1,21 bis 1,7, Dampfdruck:Vernachlässigbar, 27, V, 19, 259, CHEBI:6872, grün, 13 (Luft - 1,0), min. 82 %, 200-515-2, 319,85, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
73.70 CHF - 500.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7220-79-3 |
---|---|
Summenformel | C16H24ClN3O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 373.90 |
MDL-Nummer | MFCD00150008 |
InChI-Schlüssel | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Basic Blue 9 |
PubChem CID | 6099 |
ChEBI | CHEBI:6872 |
IUPAC-Name | [7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid |
SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10455081
|
Thermo Scientific Chemicals
414240250 |
25 g | Glasflasche |
73.70 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10175693
|
Thermo Scientific Chemicals
414241000 |
100 g | Glasflasche |
149.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10237273
|
Thermo Scientific Chemicals
414245000 |
500 g | Glasflasche |
500.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7220-79-3 | |
373.90 | |
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M | |
6099 | |
[7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid |
C16H24ClN3O3S | |
MFCD00150008 | |
Basic Blue 9 | |
CHEBI:6872 | |
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Spezifikation
Methylene Blue | |
7220-79-3 | |
82% min. | |
MFCD00150008 | |
15, 6132 | |
Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L | |
Echt | |
[7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid | |
6099 | |
663 to 667nm | |
Rein | |
13 (Air = 1.0) | |
Feines Kristallpulver |
190,0 °C | |
1.21 to 1.7 | |
C16H24ClN3O3S | |
27, V,19, 259 | |
Basic Blue 9 | |
XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M | |
O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C | |
373.90 | |
CHEBI:6872 | |
319.85 | |
Vapor Pressure: Negligible | |
Grün |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS-P-Hinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-515-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SO5600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methylene Blue
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /