Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, rein, zertifiziert
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylene Blue |
Schmelzpunkt | 190.0°C |
Absorptionsverhältnis | 1.21 to 1.7 |
Farbstoffgehalt | 82% min. |
Beilstein | 27, V,19, 259 |
Merck Index | 15, 6132 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 663 to 667nm |
Formelmasse | 319.85 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methylene Blue
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /