Learn More
Methylamin, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 368491000
106.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Methylamine | |
0.8610g/mL | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
CH3NH2 | |
0.861 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CN | |
31.058 | |
CHEBI:16830 | |
Rein |
74-89-5, 109-99-9 | |
−17°C | |
CH5N | |
100 mL | |
methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine | |
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N | |
Methanamin | |
6329 | |
31.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Methylamine, 2M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.