Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsbehälter für Pipetten, Edelstahl
Mindert die Gefahr einer Beschädigung der Pipetten während des Transports und der Sterilisation. Nickel Elektro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsdosen aus Edelstahl halten trockenen Hochtemperaturen von bis zu 180 °C Stand und sind dampfsterilisierbar bei 120 °C.
Marke:  Nickel Electro™ 6701/SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12956986
  • 80.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Die beliebten quadratischen Pipettendosen mit permanent gegossenen Silikonkautschuk-Pads in Deckeln und Böden reduzieren das Risiko von Beschädigungen der Pipetten während des Transports und der Sterilisation.
  • Hergestellt aus Edelstahl.
  • Kann bei 120 °C strahlensterilisiert werden.
  • Beständig gegen trockene Heiztemperaturen von bis zu 180 °C.
  • Die quadratische Form ermöglicht einfaches Stapeln für eine effiziente Raumnutzung und verhindert, dass Dosen von der Tischplatte herunterrollen.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Quadratische Pipettenkanister
70 x 70 x 290 mm
70 mm
1 kg
Edelstahl
Dauerhafte geformte Silikonkissen in Deckeln und Böden
70 mm
290 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsbehälter für Pipetten, Edelstahl > Länge: 290 mm