Learn More
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
99.09 CHF - 1149.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 149-32-6 |
---|---|
Summenformel | C4H10O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.12 |
MDL-Nummer | MFCD00004710 |
InChI-Schlüssel | UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite |
PubChem CID | 222285 |
ChEBI | CHEBI:17113 |
SMILES | OCC(O)C(O)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10050790
|
Thermo Scientific Acros
117820250 |
25 g | Kunststoffflasche |
99.09 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10090820
|
Thermo Scientific Acros
117821000 |
100 g | Kunststoffflasche |
298.49 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10348983
|
Thermo Scientific Acros
117825000 |
500 g | Kunststoffflasche |
1149.72 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
149-32-6 | |
122.12 | |
UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N | |
222285 | |
OCC(O)C(O)CO |
C4H10O4 | |
MFCD00004710 | |
erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite | |
CHEBI:17113 |
Spezifikation
meso-Erythritol | |
149-32-6 | |
Weiß | |
Echt | |
C4H10O4 | |
MFCD00004710 | |
15,3733 | |
(10% in water) Clear colorless | |
OCC(O)C(O)CO | |
122.12 | |
CHEBI:17113 | |
99% |
99% | |
117.0°C to 121.0°C | |
329.0°C to 331.0°C | |
98.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH | |
01,525 | |
erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite | |
UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N | |
butane-1,2,3,4-tetrol | |
222285 | |
122.12 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 205-737-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KF2000000
- meso-Erythritol