Learn More
Fisherbrand™ BUNSEN BRENNER 24MM NATURGAS
Bietet eine stabile Flamme und ein hervorragendes Luft-Gas-Gemisch für eine souveräne Verbrennung.
Marke:  Fisherbrand™ 4101/31BIO
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11729777
  • 62.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brenneröffnung 24 mm Durchmesser
  • 160 mm Gesamthöhe
  • Gasversorgungsregelung über Nadelventil
  • Vernickelter Stahl für eine stabile und homogene Flamme
  • Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
Spezifikation
Spezifikation
Mekerbrenner
Verbrauch von 80 l/h
160 mm
Butan, Propan, Flüssiggas
24 mm
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ BUNSEN BRENNER 24MM NATURGAS > Höhe: 160 mm