Learn More
Fisherbrand™ BUNSEN BRENNER 24MM NATURGAS
Bietet eine stabile Flamme und ein hervorragendes Luft-Gas-Gemisch für eine souveräne Verbrennung.
62.85 CHF - 63.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mekerbrenner |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
Höhe (metrisch) | 160 mm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Preis | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Beschreibung | Gastyp | Price | Quantity & Availability | |||||
11719777
|
Fisherbrand™
4101/22BIOM |
Verbrauch von 62 l/h | Erdgas |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11729777
|
Fisherbrand™
4101/31BIO |
Verbrauch von 80 l/h | Butan, Propan, Flüssiggas |
62.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Brenneröffnung 24 mm Durchmesser
- 160 mm Gesamthöhe
- Gasversorgungsregelung über Nadelventil
- Vernickelter Stahl für eine stabile und homogene Flamme
- Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
Specifications
Mekerbrenner | |
24 mm | |
160 mm | |
Je 1 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ BUNSEN BRENNER 24MM NATURGAS