Learn More
Fisherbrand™ BURNER MELKER 24MM LPG
Aus Messing gefertigt und vernickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 4101/31
Artikelnummer. 12852164
  • 42.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
  • Nicht mit Luftregler ausgestattet
  • 24 mm Brennerkopfdurchmesser
  • 162 mm Gesamthöhe
  • Zur Verwendung mit Treibgas wie Propan und Butan
Spezifikation
Spezifikation
Mekerbrenner
13 mm
162 mm
Butan, Propan, Flüssiggas
24 mm