Learn More
Taylor Wharton™ Messstab
Marke:  Taylor Wharton™ R0338C11
Artikelnummer. 11788449
  • 25.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Spezifikation
Messstange
Messstab zur Messung der verbleibenden Stickstoffpegels im Kryo-Konservierungsmittel oder Tank.
92 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Messstab > Länge:96mm