Learn More
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Erzielen Sie hochpräzise Messungen für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, und Oberflächenwasser mit den Testkits für den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB).
Marke: WTW™ 252070
120.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser und Oberflächenwasser
- Zur Verwendung mit PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektralphotometer, Photoflex™ Messgerät
- COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
- Dieser Test ist sehr genau und einfach einsetzbar
Spezifikation
EN ISO 15705 | |
Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser und Oberflächenwasser | |
25 |
3 mL | |
Photolab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektralphotometer, Ph |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- COD Cell Test C3/25 Method: photometric 10 - 150 mg/l
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, mercury(II) sulphate