Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen
Das Thermographic™ Microstrip Thermal für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Die Microstrip Indikatoren können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
30.05 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0.15 in.
Höhe (metrisch) 4 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11700909
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG4C01P1
93° bis 110 °C
30.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11750899
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG1C01P1
40° bis 46 °C
30.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11720909
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG6C01P1
138° bis 154 °C
30.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11790899
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M04MTHERG3C01P1
71 bis 88 °C
30.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher Microstrip zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
4 mm
11 mm
2 bis 5 s
7 g
0.43 in.
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Single-use
0.15 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Yes
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen