Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen
Das Thermographic™ Microstrip Thermal für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Die Microstrip Indikatoren können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG6C01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wärmeempfindlicher Microstrip zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
4 mm | |
11 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 138°C to 154°C | |
154 °C | |
138 °C | |
138° bis 154 °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
138°C, 143C, 149°C, 154°C |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 138°C to 154°C Range 6 | |
7 g | |
0.43 in. | |
310°F | |
280°F | |
280°F to 310°F | |
Yes | |
±1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen > Temperaturbereich: 138 °C bis 154 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur