Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen
Das Thermographic™ Microstrip Thermal für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Die Microstrip Indikatoren können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG4C01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wärmeempfindlicher Microstrip zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
4 mm | |
11 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 93°C to 110°C | |
110 °C | |
93 °C | |
93° bis 110 °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
93°C, 99°C, 104°C, 110°C |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 93°C to 110°C Range 4 | |
7 g | |
0.43 in. | |
230 °F | |
200°F | |
200°F to 230°F | |
Yes | |
±1 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen > Temperaturbereich: 93 °C bis 110 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur