Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse AS, mit Zertifizierung
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit verstärkten Spitzen gewährleistet besondere Festigkeit sowie eine korrekte Abflussdauer. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS mit Zertifizierung sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in das Glas eingeschmolzen ist, um sie gegen aggressive Reinigungslösungen beständig zu machen.
18.45 CHF - 49.60 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12691, Kalibrierzertifikat |
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 2/Pckg. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Farbe | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Farbe | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12424701
|
MBL
PRA756ASWC |
100 ml | ±0.08 ml | Gelb | ±0.08 ml |
49.60 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12424691
|
MBL
PRA746ASWC |
10 ml | ±0.02 ml | Rot | ±0,02 ml |
22.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12444691
|
MBL
PRA748ASWC |
15 ml | ±0.03 ml | Grün | ± 0,03 ml |
28.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12464681
|
MBL
PRA740ASWC |
1 ml | ±0.008 ml | Blau | ±0.008 ml |
18.45 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12484691
|
MBL
PRA752ASWC |
25 ml | ±0.03 ml | Blau | ± 0,03 ml |
28.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12464691
|
MBL
PRA750ASWC |
20 ml | ±0.03 ml | Gelb | ± 0,03 ml |
27.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12484681
|
MBL
PRA742ASWC |
2 ml | ±0.01 ml | Orange | ± 0.01 ml |
20.15 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12404701
|
MBL
PRA754ASWC |
50 ml | ± 0.05 ml | Rot | ±0.05 ml |
48.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12404691
|
MBL
PRA744ASWC |
5 ml | ±0.015 ml | Weiß | ±0.015 ml |
24.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse A S mit Zertifizierung enthalten Markierungen in permanenter bernsteinfarbener Färbung, die in das Glas eingeschmolzen sind, um die Beständigkeit gegen aggressive Reinigungslösungen zu gewährleisten.
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Auf Volumenabgabe mit +5 s Wartezeit kalibriert
- Jede Pipette ist mit einer individuellen Seriennummer codiert
- Es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit gemäß nationalen Normen bei
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die in die Glasoberfläche für die höchstmögliche Beständigkeit gegen aggressive Lösungsmittel eingegossen sind
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Specifications
Volumenabgabe | |
AS | |
2/Pckg. |
ISO 648, DIN 12691, Kalibrierzertifikat | |
Kalknatronglas |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.