Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse AS, mit Zertifizierung
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit verstärkten Spitzen gewährleistet besondere Festigkeit sowie eine korrekte Abflussdauer. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS mit Zertifizierung sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in das Glas eingeschmolzen ist, um sie gegen aggressive Reinigungslösungen beständig zu machen.
Marke:  MBL PRA748ASWC
25.32 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12444691
  • 28.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse A S mit Zertifizierung enthalten Markierungen in permanenter bernsteinfarbener Färbung, die in das Glas eingeschmolzen sind, um die Beständigkeit gegen aggressive Reinigungslösungen zu gewährleisten.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Auf Volumenabgabe mit +5 s Wartezeit kalibriert
  • Jede Pipette ist mit einer individuellen Seriennummer codiert
  • Es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit gemäß nationalen Normen bei
  • Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die in die Glasoberfläche für die höchstmögliche Beständigkeit gegen aggressive Lösungsmittel eingegossen sind
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,03 ml
ISO 648, DIN 12691, Kalibrierzertifikat
Kalknatronglas
Braun
±0.03 ml
15 ml
Volumenabgabe
AS
Ja
2/Pckg.
Grün
Vollpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse AS, mit Zertifizierung > Kapazität: 15 ml