Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse AS, mit Zertifizierung
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit verstärkten Spitzen gewährleistet besondere Festigkeit sowie eine korrekte Abflussdauer. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS mit Zertifizierung sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in das Glas eingeschmolzen ist, um sie gegen aggressive Reinigungslösungen beständig zu machen.
Marke: MBL PRA740ASWC
17.53 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse A S mit Zertifizierung enthalten Markierungen in permanenter bernsteinfarbener Färbung, die in das Glas eingeschmolzen sind, um die Beständigkeit gegen aggressive Reinigungslösungen zu gewährleisten.
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Auf Volumenabgabe mit +5 s Wartezeit kalibriert
- Jede Pipette ist mit einer individuellen Seriennummer codiert
- Es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit gemäß nationalen Normen bei
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die in die Glasoberfläche für die höchstmögliche Beständigkeit gegen aggressive Lösungsmittel eingegossen sind
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
±0.008 ml | |
ISO 648, DIN 12691, Kalibrierzertifikat | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
±0.008 ml | |
1 ml |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
2/Pckg. | |
Blau | |
Vollpipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen