Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit Einzelzertifikat ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/C/5
Beschreibung
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Mit 1 Markierung
- Konformität bestätigt
- Mit Chargenzertifikat
- Mit Einzelzertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar | |
AS | |
Unsteril | |
Ringmarkierungen | |
0.01 ml | |
Vollpipette mit einer Markierung, VOLAC FORTUNA, mit einem Zertifikat |
EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
5 | |
3 ml | |
Nein |