Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Gemäß Toleranzwerten der Klasse A kalibriert. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A Col Lisse sind einzeln mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum lasergeprägt
Marke: MBL FRD220
47.50 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 1042
- Mit flachem Hals für Gummistopfen
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
- H“-Konformität zertifiziert
- Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
- Beschriftungen in blauem Email
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung | |
2000 ml | |
370 mm | |
±0.6 ml | |
A |
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Glatt | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
81Stunden
18Minuten
19Sekunden
47Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%