Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Stool Lysis Buffer
MagMAX Prime Stool Lysis Buffer is specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool samples.
Marke:  Applied Biosytstems™ A58154
58.86 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
59.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17924821
  • 70.00 CHF / 80 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MagMAX Prime Stool Lysis Buffer is specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool samples. It is designed to be used in conjunction with the MagMAX Prime bead-beating tubes and MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magnetisch
Store at 15–25°C.
Perlen
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
DNA/RNA
Reagenz
400 μL
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Klar
Flasche
Fecal Swab in Transport Media, Stool
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle
Up to 100 Reactions
MagMAX™
80 mL
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2404002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA58154
Name des Produkts
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Stool Lysis Buffer >
Nur für Forschungszwecke.