Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Reverse Transcriptase (200 U/μl)
Erhöhen Sie die Syntheseraten mit der Thermo Scientific™ Maxima™ Reverse Transkriptase, einem modernen Enzym, das durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt wurde.
Marke: Thermo Scientific™ EP0742
268.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maxima Reverse Transkriptase (RT) wurde durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT entwickelt. Das Enzym besitzt RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität sowie RNase H-Aktivität. Das genetisch veränderte Enzym zeichnet sich im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT durch eine wesentlich höhere Thermostabilität, Robustheit und cDNA-Syntheseraten aus.
Die Maxima Reverse Transkriptase ermöglicht reproduzierbare cDNA-Synthesen über einen großen Bereich von Gesamt-RNA-Mengen hinweg (von 1 pg bis 5 μg) und bei höheren Temperaturen (50 bis 65 °C) , was dieses Enzym zum idealen Hilfsmittel für zweistufige RT-qPCR macht (siehe unterstützende Daten).
Aufgrund seiner hohen Thermostabilität behält das Maxima-Enzym die volle Aktivität während der gesamten Reverse Transkriptionsreaktion bei, erzeugt die höchsten Erträge an cDNA und kann selbst sehr lange RNA-Transkripte bis 20 kb synthetisieren (siehe unterstützende Daten). Die Reaktionstemperatur kann zur effizienten Transkription von RNA-Bereichen mit einer hohen Sekundärstruktur oder zur Verbesserung der Spezifizität von genspezifischen Primern bis auf 65 °C erhöht werden. Aufgrund der erhöhten Syntheserate kann die reverse Transkriptionsreaktion in 15 bis 30 Minuten ausgeführt werden.
Besondere Eigenschaften
- Hohe Ausbeuten von cDNA mit voller Länge (bis zu 20 kb)
- Aktiv bis 65 °C.
- Thermostabil – 90 % aktiv nach der 60-minütigen Inkubation bei 50 °C
- Hochempfindlich – reproduzierbare cDNA-Synthese über einen großen Bereich von Gesamt-RNA (1 pg bis 5 µg)
- Effizient – vollständige cDNA-Synthese in 15 bis 30 Minuten
- Integrierte modifizierte Nukleotide
Spezifikation
Maxima Reverse Transkriptase (bereitgestellt als 10000 Einheiten in 200 U/μl-Konzentration) wird mit 5X Reaktionspuffer (250 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei 25 °C), 250 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM DTT) geliefert- Lagerung bei -20 °C. |
|
Hoch | |
Reverse Transkription | |
10.000 Units | |
Ja | |
200 U/μl | |
Separate Komponenten | |
Bis 20 kb |
Stand-alone Enzyme | |
30 min | |
50 °C bis 55 °C | |
Maxima | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Reverse Transkription | |
RNA |