Learn More
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit für RT-qPCR
Mit den vorgemischten Komponenten dieses Komplettsystems für eine effiziente Synthese der Erststrang-cDNA sparen Sie Zeit und reduzieren die Möglichkeit von Pipettierfehlern.
Marke: Thermo Scientific™ K1642
1676.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beim Maxima Erststrang-cDNA-Synthese-Kit für die RT-qPCR handelt es sich um ein anwenderfreundliches System, das für die cDNA-Synthese in 2-stufigen, quantitativen RT-PCR-Anwendungen (RT-qPCR) optimiert wurde. Im Kit enthalten ist die Maxima Reverse Transkriptase (RT) – ein leistungsstarkes Enzym, das durch die In-vitro-Evolution von M-MuLV RT hergestellt wurde. Das Enzym zeichnet sich durch eine hohe Thermostabilität und Robustheit aus und bietet im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT eine höhere cDNA-Syntheserate.
Im Kit ist die Maxima Reverse Transkriptase enthalten — ein leistungsstarkes Enzym, das durch die In-vitro-Evolution von M-MuLV RT hergestellt wurde. Das Enzym zeichnet sich durch eine hohe Thermostabilität und Robustheit aus und bietet im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT eine höhere cDNA-Syntheserate. Das Kit enthält das Maxima Enzymgemisch, 5X Reaktions-Mix und nukleasefreies Wasser. Das Maxima Enzymgemisch enthält Maxima Reverse Transkriptase und RiboLock RNase-Inhibitor. Der rekombinante RiboLock RNase-Inhibitor schützt RNA-Templates bei Temperaturen bis zu 55 °C wirksam vor dem Abbau durch die RNasen A, B und C. Das 5X Reaktionsgemisch enthält die übrigen Reaktionskomponenten: Reaktionspuffer, dNTPs, Oligo(dT)18 und Random-Hexamer-Primer. Nuklease-freies Wasser zur Reaktionsvorbereitung und Verdünnung der Proben-RNA ist im Lieferumfang enthalten. Mit Hilfe geeigneter Qualitätsprüfungen wurde sichergestellt, dass keine Endo-, Exodesoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen vorhanden sind.- Empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese über einen großen Bereich von Gesamt-RNA (1 pg bis 5 μg)
- Beschleunigte Synthese: komplette cDNA-Synthese in 15 Minuten
- Erhöhte Reaktionstemperatur—bis zu 60 °C
- Anwenderfreundliches Format—vorgemischte Lösungen für RT-qPCR Applikationen
Empfohlen für:
2-Schritt-RT-qPCR.
Spezifikation
Inhalt des Maxima Erststrang-cDNA-Synthesekits für die RT-qPCR: • Maxima Enzymgemisch (Maxima Reverse Transcriptase und RiboLock RNase Inhibitor) • 5x Reaktionsgemisch (Reaktionspuffer, dNTPs, Oligo(dT) und zufällige Hexamer-Primer) • dsDNase x dsDNase-Puffer nukleasefreies Wasser Bei –20 °C lagern. |
|
Hoch | |
Reverse Transkription | |
Each | |
Ja | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
200 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Kit | |
30 min | |
50 °C bis 55 °C | |
Maxima | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Separate Komponenten | |
Bis 20 kb | |
Kit only |