Learn More
Microspec™ Keilförmige Verteiler
Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern
Marke: Microspec™ D7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Geringere Einklapptendenz
Spezifikation
Ja | |
7.1 Zoll | |
Microseal-Beutel | |
37 x 180 mm | |
Verteiler |
Blau | |
180 mm | |
Einzelpackung | |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |