Learn More
Brady™ Nylonverschlüsse mit matter Oberfläche
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie
Marke:  Brady™ 114866
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12830059
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Etiketten aus Nylon mit matter Oberfläche
  • Aus Nylongewebe
  • Erhältlich in Rechteck- und Kreisformen
  • Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
9,5 x 25,4 mm; 9,53 mm Durchmesser
Weiß
Nylongewebe
Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen, Fläschchen und Röhrchen, Fläschchenoberseiten, konische und große Röhrchen
Rechteck mit gerundeten Ecken
0,165 mm
9,53 x 25,40 mm
25,40 mm
9,53 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Druckeretiketten
1
-40 bis +90 °C
12,70 mm
9,53 mm
9,53 mm
Name des Produkts
Brady™ Nylonverschlüsse mit matter Oberfläche >