Learn More
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8 μm
Probennahme und Partikelanalyse
Marke: Merck MAWP025AC
Requires : Für Typ A ist ein Schlauchadapter mit Luer-Stecker erforderlich, XX62 000 05.
Beschreibung
Probennahme und Partikelanalyse
Wir bieten zwei Arten dreiteiliger Aerosol-Kontaminationsmonitore für 25 mm-Filter an:3-teiliger PS-Monitor, Typ A
- Polystyrol-Monitor mit einem 16 mm-Mittelring und einem Luer-Slip-Vakuum-Anschluss
- Erfordert Schlauchadapter (XX6200005).
- Dieser Monitor ist auch ohne Membranen erhältlich.
3-teiliger PP-Monitor, Typ B
- Leitfähiger Monitor aus kohlenstoffgefülltem Polypropylen mit einer 50 mm-Verlängerungsaufsatz
- Vakuumanschluss mit Stecknippel-macht einen Schlauchadapter überflüssig.
- MAWP025AC kann für die Asbestüberwachung in der Luft gemäß den NIOSH-Spezifikationen verwendet werden.
Der ABC-Wert (Average Background Particle Count) wird auf jedem Paket markiert.
Merkmale & Vorteile
Anwendungen:
Luftüberwachung, Umgebungsüberwachung, Aerosolkontaminationsüberwachung, Asbestüberwachung
Bestellinformation
Typ A ist auch ohne Membran (M000 025 A0) erhältlich.
Compliance
Typ B erfüllt die NIOSH-Spezifikationen für die Überwachung von Asbestfasern in der Luft
Spezifikation
Weiß | |
MCE | |
4 cm2 | |
Carbon-filled Polypropylene | |
Asbest, Spurenmetalle, Blei, Bleiverbindungen, Kupfer | |
0,98 in. |
Schlauchverbinder, kein Schlauchadapter erforderlich | |
0.8μm | |
Mikroskopische Partikelanalyse und Probenahme für HPLC- und UV-Nachweis, Umweltüberwachung | |
Pad | |
Aerosol Monitor | |
2,5 cm |