Learn More
Thermo Scientific™ Runde Nalgene™ Clearboy™ Ballonflasche aus Polycarbonat mit Verschluss
Kann verwendet werden mit: Großvolumige Medien- und Kulturvorbereitung, insbesondere wenn eine Sichtprüfung erforderlich ist.; Autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Durchsichtig
Marke: Thermo Scientific™ 2251-0050
947.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys sind robust und auch leichter und sicherer als Glas.
Geeignet für die Vorbereitung von Medien und Kulturen mit großen Volumen, insbesondere dort, wo eine optische Qualitätsprüfung der Inhalte wichtig ist. Autoklavierbar für sterile Anwendungen und ideal geeignet für die gekühlte oder tiefgekühlte Lagerung von wässrigen Lösungen, wie sterilem Wasser sowie wässrigen Reagenzien und Medien.
Eigenschaften:
- Erhältlich in Größen von 10 und 20 Litern für eine Vielzahl biopharmazeutischer Anwendungen
- Graduierung in Litern und Gallonen
- Aus durchsichtigem, haltbarem Polycarbonat geformt
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
- Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
- Polypropylen-Verschluss und TPE-Dichtung
Bestellinformationen:
Zusätzliche Verschlussoptionen: Nalgene Füll-/Belüftungs-Schnellschraubverschlüsse (Kat.-Nr. 2158), Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162), Nalgene Top Works™ Flüssigkeitstransfersysteme (Kat.-Nr. 2135) und Nalgene-Validierungsflaschen (Kat.-Nr. No. DS2127). Weiteres Zubehör: Nalgene Schlauchkupplungen (Kat.-Nr. Nr. 6149).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig abschrauben und Hahn abmontieren.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
20 l | |
83 B | |
Runder klarer Clearboy | |
Großvolumige Medien- und Kulturvorbereitung, insbesondere wenn eine Sichtprüfung erforderlich ist. | |
Polycarbonat | |
1 Ea. | |
5,5 gal . |
5 Gallone. | |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
287 mm | |
536 mm | |
4/Cs. | |
Ballonflasche | |
24 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1416121 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | 2251-0050 |
1409191 | Konformitätsbescheinigung | 13/07/2024 | 2251-0050 |
1408541 | Konformitätsbescheinigung | 20/06/2024 | 2251-0050 |
1406688 | Konformitätsbescheinigung | 18/05/2024 | 2251-0050 |
1404251 | Konformitätsbescheinigung | 10/04/2024 | 2251-0050 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.