Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke
Verwenden Sie diese DeepWell™ Lagerblöcke als Mutterplatten, wenn Sie zusammengesetzte Bibliotheken aus automatisierten Liquid-Handling-Geräten erstellen.
365.00 CHF - 1515.00 CHF
Produktcode | Marke | Sterilität | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Wellform | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10131583
![]() |
Thermo Scientific™
4211-11 |
Unsteril | Rund | 1200 μl |
365.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10101303
![]() |
Thermo Scientific™
4212-11 |
Steril | Rund | 1200 μl |
392.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10385023
![]() |
Thermo Scientific™
4221 |
Unsteril | Rund | 2200 μl |
601.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10462214
![]() |
Thermo Scientific™
4222 |
Steril | Rund | 2200 μl |
696.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10611354
![]() |
Thermo Scientific™
4325 |
Unsteril | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | 240 μl |
1410.00 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10069932
![]() |
Thermo Scientific™
4326-11 |
Steril | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | 240 μl | N/A | ||||||
Beschreibung
Nutzen Sie für das Zusammenstellen von Chemikalienbibliotheken mit Hilfe von automatischen Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Aufbewahrungsblöcke als Basis. Diese robusten Blöcke aus Polypropylen sind chemisch beständig und erfüllen alle üblichen Vorgaben für Mikrotiterplatten. Durch das durchdachte Kamin-Design der Wells in den 1 ml-Blöcke wird die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Wells beim Pipettieren auf einem Minimum gehalten. Der 2 ml-Block verfügt zudem über abschneidbare Seiten, wodurch sich Platzierung und Handhabung in Robotersystemen deutlich vereinfachen lassen.
Garantie: 90 TageSpezifikation
Standard | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.