Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke
GREENER_CHOICE
Bei der Erstellung von Präparatebibliotheken mithilfe automatisierter Geräte für die Handhabung von Flüssigkeiten eignen sich Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell Lagerungsblöcke als Mutterplatten.
Marke:  Thermo Scientific™ 4326-11
1010.05 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10069932
  • 1515.00 CHF / 80 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie für das Zusammenstellen von Chemikalienbibliotheken mit Hilfe von automatischen Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Aufbewahrungsblöcke als Basis. Diese robusten Blöcke aus Polypropylen sind chemisch beständig und erfüllen alle üblichen Vorgaben für Mikrotiterplatten. Durch das durchdachte Kamin-Design der Wells in den 1 ml-Blöcke wird die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Wells beim Pipettieren auf einem Minimum gehalten. Der 2 ml-Block verfügt zudem über abschneidbare Seiten, wodurch sich Platzierung und Handhabung in Robotersystemen deutlich vereinfachen lassen.
Eigenschaften:
  • Alphanumerische Kennzeichnungen vereinfachen die Identifizierung von Wells
  • Die Standfläche nach Branchenstandard gewährleistet die Kompatibilität mit Versiegelungsvorrichtungen, Staplern und bei der Handhabung von Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Durchsichtig
Polypropylen
384
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
80
Aus Polypropylen, chemikalienbeständig
80 Packungen, 80 Kartons
DeepWell Lagerblock
240 μl
Steril
80
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.