Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese DeepWell™ Lagerblöcke als Mutterplatten, wenn Sie zusammengesetzte Bibliotheken aus automatisierten Liquid-Handling-Geräten erstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4211-11
211.59 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10131583
  • 365.00 CHF / 40 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Nutzen Sie für das Zusammenstellen von Chemikalienbibliotheken mit Hilfe von automatischen Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Aufbewahrungsblöcke als Basis. Diese robusten Blöcke aus Polypropylen sind chemisch beständig und erfüllen alle üblichen Vorgaben für Mikrotiterplatten. Durch das durchdachte Kamin-Design der Wells in den 1 ml-Blöcke wird die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Wells beim Pipettieren auf einem Minimum gehalten. Der 2 ml-Block verfügt zudem über abschneidbare Seiten, wodurch sich Platzierung und Handhabung in Robotersystemen deutlich vereinfachen lassen.
Eigenschaften:
  • Alphanumerische Kennzeichnungen vereinfachen die Identifizierung von Wells
  • Die Standfläche nach Branchenstandard gewährleistet die Kompatibilität mit Versiegelungsvorrichtungen, Staplern und bei der Handhabung von Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kann angepasst werden
Standard
Autoklavierbar
PP mit geringer Bindungsaffinität
Naturfarben
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler
1200 μl
1000 μl
Unbehandelt
40
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
8 x 12
40 Packungen, 40 Kartons
Nunc
DeepWell Lagerblock
Polypropylen
96
Unsteril
Rund
40
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.