Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 0.5 ml-Röhrchen mit V-Boden und Schraubgewinde in verriegelbaren Gestellen mit Barcode, bernsteinfarben/rot
Zuverlässige Rückverfolgbarkeit von Proben bei niedrigen Temperaturen, einschließlich Flüssigstickstoff in der Gasphase, mit 0,5 ml-Schraubverschlussröhrchen in barcodierten Klappdeckelgestellen
345.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 0.5 ml |
---|---|
Bodenform | V-Boden |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,0169 fl oz. |
Fit for Purpose | Sterile and PCR Ready |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Verschlussfarbe | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Verschlussfarbe | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15543724
![]() |
Thermo Scientific™
3744YEL-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Gelb | Sterile and PCR Ready |
990.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11912131
![]() |
Thermo Scientific™
3744PIN |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Rosa | Sterile and PCR Ready |
601.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15553724
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3745-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | N.A. | Sterile and PCR Ready |
377.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15523724
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
3744RED-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Rot | Sterile and PCR Ready |
657.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15503724
![]() |
Thermo Scientific™
3744GRE-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Grün | Sterile and PCR Ready |
788.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15400004
![]() |
Thermo Scientific™
3744-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Farblos | Sterile and PCR Ready |
604.24 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15523734
![]() |
Thermo Scientific™
3745AMB-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Bernsteinfarbig | N.A. | Sterile and PCR Ready |
345.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15533724
![]() |
Thermo Scientific™
3744WHI-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Weiß | Sterile and PCR Ready |
657.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15593714
![]() |
Thermo Scientific™
3744BLU-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Blau | Sterile and PCR Ready |
591.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15513724
![]() |
Thermo Scientific™
3744PUR-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | Violett | Sterile and PCR Ready |
591.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15573714
![]() |
Thermo Scientific™
3743AMB-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Bernsteinfarbig | Rot | Sterile and PCR Ready |
657.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15583714
![]() |
Thermo Scientific™
3744-WP-BR |
Schraubverschluss mit weißem Feld, Linearer Barcode | Klar | Farblos | Sterile and PCR Ready |
692.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15563724
![]() |
Thermo Scientific™
3745-WP-BR |
Röhrchen mit Schraubverschluss | Klar | N.A. | Sterile and PCR Ready |
546.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Matrix™ 0.5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss in mit Barcodes versehenen Gestellen mit Klappdeckel können Sie Ihre Proben bei tiefen Temperaturen aufbewahren, selbst in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff. Die Röhrchen aus Kunststoffen medizinischer Qualität sind mit einem dauerhaften, kontrastreichen 2D-Barcode versehen. Diese Röhrchen wiederum sind in einem Gestell mit Klappdeckel eingebracht und das Gestell ist an drei Seiten mit einem eindimensionalen Barcode, einem 2D-Barcode und einer visuell lesbaren Bezeichnung versehen. Verwenden Sie die Röhrchen in Kombination mit Thermo Scientific Barcode-Lesegeräten, Arrayern und Cappern. Die Röhrchen mit Schraubverschluss mit 2D-Barcode erfüllen eine Vielzahl von Erfordernissen für die manuelle und die automatisierte Langzeitlagerhaltung. Da auch die Gestelle mit Barcodes versehen sind, können die Gestelle problemlos nachverfolgt werden.
Zuverlässiger Probenschutz
- Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
- Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
- Die Gestelle bestehen aus solidem ABS zum Schutz der Röhrchen bei Herunterfallen.
- Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196°C.
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Jedes Röhrchen ist am Boden mit einem dauerhaft eingeätzten eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
- Zur ultimativen Rückverfolgbarkeit der Proben sind die Gestelle sind mit einem Strichcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode versehen
- Anhand des 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt und gleichzeitig identifiziert und den zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
- Röhrchen und Gestelle sind mit Thermo Scientific™ VisionMate™ Lesegeräten kompatibel.
Hervorragendes Lagerformat
- Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
- Es bestehen mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen und Bearbeiten von 8 oder 96 Röhrchen.
Spezifikation
0.5 ml | |
V-Boden | |
0,0169 fl oz. | |
Sterile and PCR Ready |