Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Verwenden Sie diese Antriebe, wenn Sie Flüssigkeit mit einer höheren Flussrate pumpen müssen, aber der Platz in Ihrem Labor begrenzt ist. Der kompakte Cole-Parmer™ MasterFlex™ L/S™ Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl bietet vielseitig Leistung auf engem Raum.
Marke:  Masterflex™ 77200-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11791349
  • 1245.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auf den Antrieb passen zwei unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard und Easy-Load™ Der separate Ein-/Aus-Schalter mit einfacher Drehzahlregelung und grünem Leistungsanzeiger sorgt für eine gleichbleibende Drehzahleinstellung beim Ein- und Ausschalten der Pumpe. Der stapelbare, kompakte Antrieb eignet sich perfekt für kleine Arbeitsbereiche.
  • Das Gehäuse aus lackiertem Stahl entspricht der Schutzart IP22. Das Gehäuse schützt den Antrieb vor senkrecht fallendem Wasser
  • —Mit der Taste ''Max'' wird die Pumpe bei maximaler Drehzahl betrieben, um die Schläuche vorzupumpen oder schnell zu spülen
  • Der Dauermagnetgleichstrommotor mit Drehrichtungsumkehrung kann in beide Richtungen pumpen
  • Fernbedienungsoptionen auf der Rückseite der Pumpe
  • Start/Stopp der Pumpe über Kontaktschluss
Spezifikation
Spezifikation
115/230 V Wechselstrom, 120 mA
114 mm
132 mm
±5 %
115/230 VAC
2.1 bis 560 ml/min
136 mm
Ja
Pumpenantrieb
35–200 U/min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl, aus lackiertem Stahl > U/min: 35–200 U/min, 115/230 V AC