Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Kleine Kartuschen für Mehrkanal-Kartuschenpumpenköpfe
Für schnelle Schlauchwechsel können Sie diese Kartuschen ein- und ausrasten. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Kleine Kartuschen mit L/S Mehrkanal-Pumpenköpfen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen.
160.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für synchrone Mehrkanalpumpen |
---|---|
Anzahl Kanäle | Mehrere |
Verschlussart | Verstellbar |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11858643
|
Masterflex™
07519-85 |
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten | Microbore 2-Stopp-Schläuche |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11858463
|
Masterflex™
07519-80 |
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten | Microbore- und Präzisionsschläuche |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für schnelle Schlauchwechsel können Sie diese Kartuschen ein- und ausrasten.Masterflex™ L/S™ kleine Kartuschen mit L/S Mehrkanal-Pumpenköpfen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen.
- Kein Abbau des Pumpenkopfes vom Antrieb notwendig
- Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten beladen
- Mischung aus großen und kleinen Kassetten
- Eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
- Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation im Fluss
- Für Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und höchstens 600 U/min
Spezifikation
Für synchrone Mehrkanalpumpen | |
Mehrere | |
Verstellbar | |
Je 1 |