Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Kleine Kartuschen für Mehrkanal-Kartuschenpumpenköpfe
Für schnelle Schlauchwechsel können Sie diese Kartuschen ein- und ausrasten. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Kleine Kartuschen mit L/S Mehrkanal-Pumpenköpfen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen.
Marke:  Masterflex™ 07519-80
152.00 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11858463
  • 160.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für schnelle Schlauchwechsel können Sie diese Kartuschen ein- und ausrasten.Masterflex™ L/S™ kleine Kartuschen mit L/S Mehrkanal-Pumpenköpfen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen.
  • Kein Abbau des Pumpenkopfes vom Antrieb notwendig
  • Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten beladen
  • Mischung aus großen und kleinen Kassetten
  • Eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
  • Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die  Pulsation im Fluss
  • Für Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und  höchstens 600 U/min
Spezifikation
Spezifikation
Für synchrone Mehrkanalpumpen
Mehrere
Je 1
Microbore- und Präzisionsschläuche
Verstellbar
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Kleine Kartuschen für Mehrkanal-Kartuschenpumpenköpfe > Kann verwendet werden mit: L/S 07519–05, 07519–06 Pumpenköpfe mit Kassette, für synchrone Mehrkanalpumpe