Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 365H2291
56.93 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
- Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
- PTFE Luer-Lock™ Spritzen
- PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
Spezifikation
100 µl; Länge 50 mm; manuell, fest | |
50 mm | |
Nein | |
100 μl | |
Kegel |
25 G | |
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
Ea. | |
50 mm | |
GC Autosampler |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
9Minuten
47Sekunden
41 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
9Minuten
47Sekunden
41
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.