Learn More
HUBER K15
Marke: HUBER 2010.0026.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Kältebäder K12-NR bis K25-NR arbeiten mit natürlichem Kältemittel. Die Temperaturregelung übernehmen Einhängethermostate. In Kombination mit diesen sind die Kältebäder in der gesamten Bandbreite des angegebenen Temperaturbereiches einsetzbar und können auch bei maximaler Arbeitstemperatur im Dauerbetrieb kühlen.Typ: K15-NR
Temperatur: -20 - 200 °C
B/T/H Bad: 290/320/200mm
Bad: 15L
Kühlleistung: 200/120/50 W (0/-10/-20°C)
B/T/H: 350/560/263mm
Spezifikation
Gehäuse K15 | |
230 V | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER K15 > Produkttyp:K15 Modell Kühlbad
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur