Spezifikation
Schmelzpunkt | 700°C |
CAS | 10034-96-5 |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.0 to 101.0% |
Summenformel | H2MnO5S |
MDL-Nummer | MFCD00149159 |
Synonym | Manganous sulphate monohydrate , Manganese sulphate monohydrate |
InChI-Schlüssel | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | Mangan(2+) Hydratsulfat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mangan(II) Sulfat-Monohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur