Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Arzneibuchs, BP, USP, FCC, 99 bis 100.5 % (zu Trockensubstanz kalziniert), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15691280
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Arzneibuchs, BP, USP, FCC, 99 bis 100.5 % (zu Trockensubstanz kalziniert), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
50 kg
Artikelnummer. 15691280
Marke: Honeywell-Fluka 1324550KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Mangansulfat-Monohydrat, Mangan(II)-sulfatmonohydrat, Mangansulfathydrat, Mangan(II)-sulfathydrat, Mangan2+-Sulfatmonohydrat, Mangansulfat USP, Mangan2+-Sulfathydrat, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-sulfatmonohydrat
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 bis 100.5% % (zu Trockensubstanz kalziniert)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 100.5 %
Strukturformel MnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 169.02
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.950 g/cm3
Name des Produkts
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Arzneibuchs, BP, USP, FCC, 99 bis 100.5 % (zu Trockensubstanz kalziniert), Honeywell Fluka™ >