Learn More
Nickel(II)chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11466947
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466947
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11466947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14366.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nickel(II)-chlorid wird in der Galvanik und als Katalysator für organische Konvertierungen, beispielsweise bei chemo-selektiver Thioacetalisierung von Aldehyden, verwendet. In Kombination mit Lithiumaluminiumhydrid dient es als Reduktionsmittel für Alkene, Alkyne und organische Halogenide; es kann N-O-Bindungen und offene Epoxide spalten. Es wird zur Herstellung einer Vielzahl von Komplexen verwendet, da Wasserliganden leicht durch Amine, Thioether, Ammoniak und Thiolate ersetzt werden können. Es ist ein Vorläufer mehrerer Nickel-Phosphin-Komplexe, wie z. B. Bis(triphenylphosphin)nickel(II)-chlorid, die in Alkyn-Trimerisierungen, Carbonylierungen und als Katalysatoren in organischen Reaktionen wie der Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktion als Alternative zu Palladium(0)-Katalysatoren verwendet werden. Es ist der Vorläufer des Acetylacetonat-Komplexes von Ni, der für die Herstellung von 1,5-Cyclooctadien-Komplex, einem wichtigen Reagenz in der Organonickel-Chemie, verwendet wird. Es kann verwendet werden, um die Sandwich-Verbindung Nickelozän durch Dimethoxyethan-Komplexierung von Nickelchlorid vorzubereiten.
Hinweise
Nicht in der Nähe von inkompatiblen Substanzen wie Peroxiden, starken Säuren und Kalium lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Menge 250 g
Strukturformel NiCl2·6H2O
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formelmasse 237.71 (129.60 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.92
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Chargennummer10249908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Chargennummer10216110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Chargennummer10241376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
Chargennummer10238946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14366.0B,A14366.30,A14366.0I
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel(II)chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >