Learn More
Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357668
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357668
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11357668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033341.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate monohydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-101.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 169.02 (151.00 Anhydrous)
Güte ACS
Aussehen Pink powder
Dichte 2.95
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN09K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number033341.36,033341.A3
ChargennummerU17I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
ChargennummerX18I045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
ChargennummerU15I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
ChargennummerU12I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number033341.36,033341.A3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese sulfate monohydrate
Name des Produkts
Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals >