Learn More
Mangan(II)-sulfatmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439403
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-sulfatmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439403
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11439403
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11809.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Mangan(II)-sulfat wird als Farbstoff in Farben verwendet. Es wird auch als Futtermittelzusatzstoff verwendet, dient als Katalysator für die Synthese von Chlorophyll, verbessert das Pflanzenwachstum und steigert die Produktivität. Es wird für die Herstellung von Tinte und Farbe verwendet. Es wird in der Papier-, Porzellan-/Keramikherstellung, in der Medizin und in anderen Industrien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 5 bis 10 g/100 ml bei 21 °C
Hinweise
Verliert das gesamte Wasser bei 400 bis 450 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese (II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 5-10g/100 mL at 21°C
IUPAC-Name Mangan(2+); Sulfat; Hydrat
Formelmasse 169.02 (151.00 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
ChargennummerS21I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
Chargennummer10241799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
Chargennummer10240256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
ChargennummerM02G014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11809.36,A11809.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate
Name des Produkts
Mangan(II)-sulfatmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >